Läs mer
tert-butylkarbamat, 98 %
Produktkod. 10454643 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10454643 1 g Glasflaska 1g
10568323 5 g Glasflaska 5g
11905471 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10454643 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 173450010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 4248-19-5 | C5H11NR2 | 117,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4248-19-5
Molekylformel C5H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 117.15
InChI-nyckel LFKDJXLFVYVEFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym t-butyl carbamate, carbamic acid tert-butyl ester, boc amine, boc-amide, carbamic acid, 1,1-dimethylethyl ester, boc-nh2, tert-butylcarbamat, n-boc amine, boc-amine, tert butyl carbamate
PubChem CID 77922
IUPAC-namn tert-butylkarbamat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl carbamate
Smältpunkt 105,0 °C till 109,0 °C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2NCO2C(CH3)3
Beilstein 03,II,26
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig
Kvantitet 1 g
Formel vikt 117.15
Procent renhet 98%
Fysisk form Nålar
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.