Läs mer
tert-butylkarbamat, TRC
Produktkod. 30339061
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30339061 10 g
1 options
Produktkod. 30339061 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB69286010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl Carbamate
CAS 4248-19-5
Molekylformel C5H11NO2
Kvantitet 10 g
Synonym Carbamic Acid tert-Butyl Ester, NSC 131089, O-tert-Butyl Carbamate, Boc-ammonia
InChI formel InChI=1S/C5H11NO2/c1-5(2,3)8-4(6)7/h1-3H3,(H2,6,7)
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N
IUPAC-namn tert-butylkarbamat
Molekylvikt (g/mol) 117.15
Formel vikt 117.079