Läs mer
tert-butylkarbazat, 98+%
Beskrivning
tert-butylkarbazat används i en palladiumkatalyserad korskoppling med vinylhalogenider för att framställa N-Boc-N-alkenylhydraziner. Det används vid peptidsyntes i fast fas och vid bestämning av optisk renhet av alfa-aminoaldehyd. Det reagerar med aldehyder för att få hydrazoner, som finner tillämpning som en mellanprodukt i syntesen av HIV-1-proteashämmare. Utöver detta används det som utgångsmaterial för framställning av BOC-azid, sulfon- och karboxylhydrazider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
tert-butylkarbazat används i en palladiumkatalyserad korskoppling med vinylhalogenider för att framställa N-Boc-N-alkenylhydraziner. Det används vid peptidsyntes i fast fas och vid bestämning av optisk renhet av alfa-aminoaldehyd. Det reagerar med aldehyder för att få hydrazoner, som finner tillämpning som en mellanprodukt i syntesen av HIV-1-proteashämmare. Utöver detta används det som utgångsmaterial för framställning av BOC-azid, sulfon- och karboxylhydrazider.
Löslighet Löslig i etanol
och metanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-Butyl carbazate |
| Smältpunkt | 37 °C till 41 °C |
| Kokpunkt | 63 °C till 65 °C (0,1 mmHg) |
| Flampunkt | 91 °C (195 °F) |
| Kvantitet | 25 g |
| UN-nummer | UN1325 |
| Beilstein | 1756967 |
| Känslighet | Känslig för fukt |
| Löslighetsinformation | Löslig i etanol och metanol. |
| Formel vikt | 132.16 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- tert-Butyl carbazate
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H228-Brandfarligt fast ämne.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: tert-Butyl carbazate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.