Läs mer
tert-butylkarbazat, 98+%
Produktkod. 11449533
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11449533 500 g 500g
11429533 25 g 25g
11439533 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11449533 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12383.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 870-46-2 | C5H12N2O2 | 132,163 g/mol
tert-butylkarbazat används i en palladiumkatalyserad korskoppling med vinylhalogenider för att framställa N-Boc-N-alkenylhydraziner. Det används vid peptidsyntes i fast fas och vid bestämning av optisk renhet av alfa-aminoaldehyd. Det reagerar med aldehyder för att få hydrazoner, som finner tillämpning som en mellanprodukt i syntesen av HIV-1-proteashämmare. Utöver detta används det som utgångsmaterial för framställning av BOC-azid, sulfon- och karboxylhydrazider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
tert-butylkarbazat används i en palladiumkatalyserad korskoppling med vinylhalogenider för att framställa N-Boc-N-alkenylhydraziner. Det används vid peptidsyntes i fast fas och vid bestämning av optisk renhet av alfa-aminoaldehyd. Det reagerar med aldehyder för att få hydrazoner, som finner tillämpning som en mellanprodukt i syntesen av HIV-1-proteashämmare. Utöver detta används det som utgångsmaterial för framställning av BOC-azid, sulfon- och karboxylhydrazider.
Löslighet Löslig i etanol
och metanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 870-46-2
Molekylformel C5H12N2O2
Molekylvikt (g/mol) 132.163
MDL-nummer MFCD00007593
InChI-nyckel DKACXUFSLUYRFU-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl carbazate, tert-butyl hydrazinecarboxylate, t-butyl carbazate, hydrazinecarboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, t-butylcarbazate, tert-butoxycarbonyl hydrazide, boc-hydrazide, boc-hydrazine, tert-butoxycarbonyl hydrazine, carbazic acid tert-butyl ester
PubChem CID 70091
IUPAC-namn tert-butyl N-aminokarbamat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl carbazate
Smältpunkt 37 °C till 41 °C
Kokpunkt 63 °C till 65 °C (0,1 mmHg)
Flampunkt 91 °C (195 °F)
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN1325
Beilstein 1756967
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Löslig i etanol och metanol.
Formel vikt 132.16
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.