Läs mer
tert-butylkarbazat, 99 %
Produktkod. 15740789 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15740789 100 g Glasflaska 100g
10692002 25 g Glasflaska 25g
10222122 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15740789 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 107881000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
CAS: 870-46-2 | C5H12N2O2 | 132,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 870-46-2
Molekylformel C5H12N2O2
Molekylvikt (g/mol) 132.16
MDL-nummer MFCD00007593
InChI-nyckel DKACXUFSLUYRFU-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl carbazate, tert-butyl hydrazinecarboxylate, t-butyl carbazate, hydrazinecarboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, t-butylcarbazate, tert-butoxycarbonyl hydrazide, boc-hydrazide, boc-hydrazine, tert-butoxycarbonyl hydrazine, carbazic acid tert-butyl ester
PubChem CID 70091
IUPAC-namn tert-butyl N-aminokarbamat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl carbazate
Namnnotering 99%
Smältpunkt 37 °C till 41 °C
Färg Vitt till gult
Densitet 1.0200g/mL, 1.02
Kokpunkt 63 °C till 65 °C (0,1 mmHg)
Flampunkt 91 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2NNHCO2C(CH3)3
Kvantitet 100 g
Fieser 01,85; 02,46; 11,88
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: .. Andra lösligheter: lösliga i organiska lösningsmedel
Formel vikt 132.16
Procent renhet 99%
Fysisk form Crystalline Lumps
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.