Läs mer
tert-Butylkarbazat, TRC
Produktkod. 30348378
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30348378 10 g
1 options
Produktkod. 30348378 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB69217010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl Carbazate
CAS 870-46-2
Molekylformel C5H12N2O2
Kvantitet 10 g
Synonym tert-Butyl Ester Carbazic Acid, (tert-Butoxycarbonyl)hydrazide, (tert-Butoxycarbonyl)hydrazine, (tert-Butyloxycarbonyl)hydrazide, 1,1-Dimethylethyl Carbazate, 1,1-Dimethylethyl Hydrazinecarboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)hydrazine, Boc-hydrazine, Hydrazinecarboxylic Acid tert-Butyl Ester, N-(tert-Butoxycarbonyl)hydrazine, N-Boc-Hydrazine, NSC 60250, tert-Butyl N-aminocarbamate, tert-Butyl Carbazate, tert-Butyl Hydrazinecarboxylate, tert-Butyl Hydrazinoformate
InChI formel InChI=1S/C5H12N2O2/c1-5(2,3)9-4(8)7-6/h6H2,1-3H3,(H,7,8)
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NN
IUPAC-namn tert-butyl N-aminokarbamat
Molekylvikt (g/mol) 132.16
Formel vikt 132.0899