Läs mer
tert-butylklorid, 98+%
Beskrivning
tert-butylklorid spelar en viktig roll som utgångsmaterial för att utföra nukleofila substitutionsreaktioner för att framställa alkohol- och alkoxidsalter. Det används som ett alkyleringsmedel för införande av tert-butylgrupp och är också involverat i Friedel-Crafts reaktioner. Det används som en mellanprodukt för syntes av jordbrukskemikalier och läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
tert-butylklorid spelar en viktig roll som utgångsmaterial för att utföra nukleofila substitutionsreaktioner för att framställa alkohol- och alkoxidsalter. Det används som ett alkyleringsmedel för införande av tert-butylgrupp och är också involverat i Friedel-Crafts reaktioner. Det används som en mellanprodukt för syntes av jordbrukskemikalier och läkemedel.
Löslighet
Blandbar med alkohol, bensen, kloroform och eter. Något blandbar med vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-Butyl chloride |
| Smältpunkt | -26 °C |
| Densitet | 0.846 |
| Kokpunkt | 50 °C till 52 °C |
| Flampunkt | −27 °C (−16 °F) |
| Odör | Mild |
| Brytningsindex | 1.3848 |
| Kvantitet | 1000 mL |
| UN-nummer | UN1127 |
| Beilstein | 1730872 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.