Läs mer
tert-butylklorid, 98+%
Produktkod. 11469903
Change view
Kvantitet:
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11469903 250 mL 250ml
11309659 500 mL 500ml
11459903 1000 mL 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11469903 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13004.AK
Request Bulk or Custom Format
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 507-20-0 | C4H9Cl | 92,566 g/mol
tert-butylklorid spelar en viktig roll som utgångsmaterial för att utföra nukleofila substitutionsreaktioner för att framställa alkohol- och alkoxidsalter. Det används som ett alkyleringsmedel för införande av tert-butylgrupp och är också involverat i Friedel-Crafts reaktioner. Det används som en mellanprodukt för syntes av jordbrukskemikalier och läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
tert-butylklorid spelar en viktig roll som utgångsmaterial för att utföra nukleofila substitutionsreaktioner för att framställa alkohol- och alkoxidsalter. Det används som ett alkyleringsmedel för införande av tert-butylgrupp och är också involverat i Friedel-Crafts reaktioner. Det används som en mellanprodukt för syntes av jordbrukskemikalier och läkemedel.
Löslighet
Blandbar med alkohol, bensen, kloroform och eter. Något blandbar med vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 507-20-0
Molekylformel C4H9Cl
Molekylvikt (g/mol) 92.566
MDL-nummer MFCD00000816
InChI-nyckel NBRKLOOSMBRFMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl chloride, propane, 2-chloro-2-methyl, tert-butylchloride, chlorotrimethylmethane, trimethylchloromethane, 2-chloroisobutane, t-butyl chloride, t-butylchloride, 2-methyl-2-chloropropane, 2-methyl-2-propyl chloride
PubChem CID 10486
IUPAC-namn 2-klor-2-metylpropan
LEDER CC(C)(C)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl chloride
Smältpunkt -26°C
Densitet 0.846
Kokpunkt 50°C to 52°C
Flampunkt −27°C (−16°F)
Odör Mild
Brytningsindex 1.3848
Kvantitet 250 mL
UN-nummer UN1127
Beilstein 1730872
Merck Index 14,1562
Löslighetsinformation Miscible with alcohol,benzene,chloroform and ether. Slightly miscible with water.
Formel vikt 92.57
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • tert-Butyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: tert-Butyl chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.