Läs mer
tert-butylchloroacetat, 98 %
Produktkod. 11452518
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11452518 500 g 500g
11432518 25 g 25g
11442518 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11452518 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15833.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 107-59-5 | C6H11ClO2 | 150,602 g/mol
tert-butylkloracetat används vid syntes av imidazol-1-yl-ättiksyrahydroklorid, cis-disubstituerad aziridinester via aza-Darzens-reaktion och 1,10-diaza-18-krona-6-baserade sensorer som bär en kumarinfluorofor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar tert-Butylkloroacetat används vid syntes av imidazol-1
-yl-ättiksyrahydroklorid, cis-disubstituerad aziridinester via aza-Darzens-reaktion och 1,10-diaza-18-krona-6-baserade sensorer som bär en kumarinfluorofor.
Löslighet Bryts ner i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Fuktkänslig. Inkompatibel med starka baser och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-59-5
Molekylformel C6H11ClO2
Molekylvikt (g/mol) 150.602
MDL-nummer MFCD00000930
InChI-nyckel KUYMVWXKHQSIAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl chloroacetate, chloroacetic acid tert-butyl ester, acetic acid, chloro-, 1,1-dimethylethyl ester, t-butyl chloroacetate, tert-butylchloroacetate, acetic acid, chloro-, tert-butyl ester, chloroacetic acid t-butyl ester, acetic acid, 2-chloro-, 1,1-dimethylethyl ester, t-butylchloroacetate, t-butyl-chloroacetate
PubChem CID 66052
IUPAC-namn tert-butyl-2-kloracetat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl chloroacetate
Densitet 1.053
Kokpunkt 155 °C
Flampunkt 46 °C (115 °F)
Odör Esterliknande
Linjär formel ClCH2CO2C(CH3)3
Brytningsindex 1.423
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN2929
Beilstein 1753006
Merck Index 14,1563
Löslighetsinformation Bryts ner i vatten.
Formel vikt 150.61
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.