Läs mer
tert-Butyl Crotonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-Butyl Crotonate |
| CAS | 79218-15-8 |
| Molekylformel | C8 H14 O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O2/c1-5-6-7(9)10-8(2,3)4/h5-6H,1-4H3/b6-5+ |
| LEDER | C\C=C\C(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | tert-butyl (E)-but-2-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 142.196 |
| Formel vikt | 142.099 |