Läs mer
tert-butylcyanoacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11352665
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11352665 5 g 5g
11362665 25 g 25g
11372665 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11352665 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00123.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1116-98-9 | C7H11NO2 | 141.17 g/mol
tert-butylcyanoacetat används vid syntes av vinyllog urea. Det används också som en ny tillsats för sockernukleosidbaskopplingssteget på väg till DAPD med förbättradβ -selektivitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
tert-Butylcyanoacetat används vid syntes av vinyllog urea. Det används också som en ny tillsats för sockernukleosidbaskopplingssteget på väg till DAPD med förbättradβ -selektivitet.
Löslighet
Svår att blanda.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1116-98-9
Molekylformel C7H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 141.17
MDL-nummer MFCD00001938
InChI-nyckel BFNYNEMRWHFIMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl cyanoacetate, t-butyl cyanoacetate, acetic acid, cyano-, 1,1-dimethylethyl ester, cyanoacetic acid tert-butyl ester, acetic acid, cyano-, tert-butyl ester, acetic acid, 2-cyano-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butylcyanacetat, t-butylcyanoacetate, tert-butylcyanoacetate, tert butyl cyanoacetate
PubChem CID 70693
IUPAC-namn tert-butyl-2-cyanoacetat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)CC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl cyanoacetate
Densitet 0.987
Kokpunkt 67°C to 68°C (1.5 mmHg)
Flampunkt 91°C (195°F)
Odör Odorless
Brytningsindex 1.42
Kvantitet 5 g
Beilstein 1755933
Löslighetsinformation Difficult to mix.
Formel vikt 141.17
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.