Läs mer
tert-Butyl Cyanoacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-Butyl Cyanoacetate |
| CAS | 1116-98-9 |
| Molekylformel | C7H11NO2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Cyanoacetic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, Cyanoacetic Acid tert-Butyl Ester, 1,1-Dimethylethyl Cyanoacetate, Cyanoacetic Acid tert-Butyl Ester, NSC 1072, tert-Butyl 2-Cyanoacetate, tert-Butyl Cyanoacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11NO2/c1-7(2,3)10-6(9)4-5-8/h4H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)CC#N |
| IUPAC-namn | tert-butyl 2-cyanoacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 141.17 |