Läs mer
tert-Butyl-d9 akrylat, CDN
Produktkod. 30326375
Change view
Kvantitet:
0.05 g
Produktkod. Kvantitet
30326375 0.05 g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30326375 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND73380.05G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Upptäck 4000+ högkvalitativa deutererade compounds, som skickas direkt från lager för snabbhet. Vi erbjuder många unika API:er, inklusive aktiva läkemedelsingredienser, nitrosaminer, aminosyror, steroider, gaser, bekämpningsmedel och fettsyror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butylacrylate-D9 (tert-butyl-D9)
CAS 928163-00-2
Molekylformel C7 D9 H3 O2
Kvantitet 0.05 g
Synonym 2-Propenoic acid, 1,1-di(methyl-d3)ethyl-2,2,2-d3 ester (ACI), 1,1-Di(methyl-d3)ethyl-2,2,2-d3 2-propenoate (ACI), tert-Butylacrylate-d9, tert-Butyl-d9 2-propenoate, tert-Butyl-d9 acrylate, tert-Butylacrylate-D9 (tert-butyl-D9)
InChI formel InChI=1 S/C7H12O2/c1-5-6(8)9-7(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3/i2D3,3D3,4D3
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])C(OC(=O)C=C)(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-namn [1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriometyl)propan-2-yl] prop-2-enoat
Molekylvikt (g/mol) 137.224
Formel vikt 137,14 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% kemisk renhet