Läs mer
tert-Butyl-d9 Alcohol, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-Butanol-D9 |
| CAS | 25725-11-5 |
| Molekylformel | C4 D9 H O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Propan-1,1,1,3,3,3-d6-ol, 2-(methyl-d3)- (9 CI), tert-Butyl-d9 alcohol (6 CI, 7 CI, 8 CI), tert-Butyl-d9 Alcohol, 2-Methyl-2-propanol-d9, tert-Butanol-d9, 2-(Methyl-d3)-2-propan-1,1,1,3,3,3-d6-ol |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C(O)(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)propan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 83.1771 |
| Formel vikt | 83.1297 g/mol |
| Visa mer |