missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
tert-Butyl Diazoacetate, 85%, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-Butyl Diazoacetate |
| CAS | 35059-50-8 |
| Molekylformel | C6 H10 N2 O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2-Diazo-acetic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, (tert-Butoxycarbonyl)diazomethane |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10N2O2/c1-6(2,3)10-5(9)4-8-7/h4H,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)C=[N+]=[N-] |
| IUPAC-namn | tert-butyl 2-diazoacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 142.16 |
| Formel vikt | 142.0742 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?