Läs mer
tert-butyldikarbonat, TRC
Produktkod. 30003657
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30003657 250 g
30008387 5 g
30008972 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30003657 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB691045250G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24424-99-5
Molekylformel C10H18O5
Molekylvikt (g/mol) 218.25
Synonym BOC2O, C,C'-bis(1,1-Dimethylethyl) Ester Dicarbonic Acid, Bis(1,1-dimethylethyl) Ester Dicarbonic Acid, Oxydi-formic Acid Di-tert-butyl Ester, BOC-anhydride, Bis(1,1-dimethylethyl) Dicarbonate, Bis(tert-butyl) Dicarbonate, Di-tert-butyl Dicarbonate, Di-tert-butyl Oxydiformate, Di-tert-butyl Pyrocarbonate, Pyrocarbonic Acid Di-tert-butyl Ester, tert-Butoxycarbonyl Anhydride, tert-Butyl Dicarbonate
IUPAC-namn tert-butyl (2-metylpropan-2-yl) oxikarbonylkarbonat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)OC(=O)OC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl Dicarbonate
Kvantitet 250 g
InChI formel InChI=1S/C10H18O5/c1-9(2,3)14-7(11)13-8(12)15-10(4,5)6/h1-6H3
Formel vikt 218.1154