Läs mer
tert-butyldietylfosfonoacetat, 95 %
Produktkod. 11398586
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11398586 5 g 5g
11388586 1 g 1g
11308596 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11398586 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17651.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 27784-76-5 | C10H21O5P | 252,247 g/mol
tert-butyldietylfosfonoacetat används som en reaktant för beredning av hydroximetylerade dihydroxivitamin D3-analoger via Wittig-Horner-metoden, som potentiella antitumörmedel, syntes av fosfopeptidmimetiska prodrugs riktade mot Src homology 2 (SH2) domän av signaltransducer och bicyklisk aktivator av transkription och transkript 3 triaminofosfin-befrämjad stereoselektiv syntes av en,β -omättade estrar, fluorider och nitriler från aldehyder och ketoner med Wadsworth-Emmons fosfonater
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
tert-Butyldietylfosfonoacetat används som en reaktant för framställning av hydroximetylerade dihydroxivitamin D3-analoger via Wittig-Horner-tillvägagångssätt, som potentiella antitumörmedel, syntes av fosfopeptidmimetiska prodrugs riktade mot Src homology 2 (SH2) domän av signaltransducer och bicyklisk transduktor och aktivator 3 av signaltransducer och bicyklisk sekvens. triaminofosfin-befrämjad stereoselektiv syntes av a,ß-omättade estrar, fluorider och nitriler från aldehyder och ketoner med hjälp av Wadsworth-Emmons fosfonater
Löslighet
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27784-76-5
Molekylformel C10H21O5P
Molekylvikt (g/mol) 252.247
MDL-nummer MFCD00075414
InChI-nyckel NFEGNISFSSLEGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl diethylphosphonoacetate, tert-butyl 2-diethoxyphosphoryl acetate, diethyl boc-methyl phosphonate, diethoxy-phosphoryl-acetic acid tert-butyl ester, t-butyl diethylphosphonoacetate, diethyl phosphonoacetic acid tert-butyl ester, t-butyl diethyl phosphonoacetate, diethylphosphonoacetic acid tert-butyl ester, diethyl 2-tert-butoxycarbonylmethyl phosphonate, acetic acid, diethoxyphosphinyl-, 1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 2773685
IUPAC-namn tert-butyl-2-dietoxifosforylacetat
LEDER CCOP(=O)(CC(=O)OC(C)(C)C)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl diethylphosphonoacetate
Densitet 1.074
Kokpunkt 100 °C till 103 °C (1,5 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.431
Kvantitet 5 g
Beilstein 2050126
Löslighetsinformation Inte blandbar eller svår att blanda i vatten.
Formel vikt 252.25
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.