Läs mer
tert-butyldisulfid, 98 %
Produktkod. 10236040 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10236040 250 g Glasflaska 250g
10563731 1 kg Glasflaska 1kg
11935731 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10236040 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 173622500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1257.46 SEK
    1128.65 SEK / 250g
    Save 128.81 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 110-06-5 | C8H18S2 | 178,35 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-06-5
Molekylformel C8H18S2
Molekylvikt (g/mol) 178.35
MDL-nummer MFCD00008838
InChI-nyckel BKCNDTDWDGQHSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-tert-butyl disulfide, disulfide, bis 1,1-dimethylethyl, 1,2-di-tert-butyldisulfane, di-tert-butyl disulphide, tert-butyl disulfide, t-butyl disulfide, 2-tert-butyldisulfanyl-2-methylpropane, di-t-butyl disulfide, t-butyldisulfide, 2,2'-dithiobis 2-methylpropane
PubChem CID 66060
IUPAC-namn 2-(tert-butyldisulfanyl)-2-metylpropan
LEDER CC(C)(C)SSC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl disulfide
Smältpunkt -5.0°C
Färg Gult
Densitet 0.9300g/mL, 0.93
Kokpunkt 198.0°C to 204.0°C
Flampunkt 67°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel [(CH3)3C]2S2
Brytningsindex 1.4882 to 1.4902
Kvantitet 250 g
Beilstein 01,IV,1638
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 178.35
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • tert-Butyl disulfide
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Faroangivelser
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P391-Samla upp spill.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.