Läs mer
tert-butyl (Etyl-d5) (isopropyl)karbamat, TRC
Produktkod. 30382231
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30382231 50 mg
30378928 10 mg
30370582 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30382231 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE74927250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl (Ethyl-d5)(isopropyl)carbamate
Molekylformel C10 D5 H16 N O2
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H21NO2/c1-7-11(8(2)3)9(12)13-10(4,5)6/h8H,7H2,1-6H3/i1D3,7D2
LEDER [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C(C)C)C(=O)OC(C)(C)C
IUPAC-namn tert-butyl N-(1,1,2,2,2-pentadeuterioetyl)-N-propan-2-ylkarbamat
Molekylvikt (g/mol) 192.31
Formel vikt 192.189