Läs mer
tert-Butyl Ethyl Ether, 97%
Produktkod. 10566782 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10566782 25 g Glasflaska 25g
10452895 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10566782 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 403530250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 637-92-3 | C6H14O | 102.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 637-92-3
Molekylformel C6H14O
Molekylvikt (g/mol) 102.18
MDL-nummer MFCD00009225
InChI-nyckel NUMQCACRALPSHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl ethyl ether, ethyl tert-butyl ether, etbe, propane, 2-ethoxy-2-methyl, ethyl tert-butyl oxide, ether, tert-butyl ethyl, 2-methyl-2-ethoxypropane, ethyl t-butyl ether, tert-butylethylether, methyl-2-ethoxypropane
PubChem CID 12512
IUPAC-namn 2-etoxi-2-metylpropan
LEDER CCOC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl ethyl ether
Smältpunkt -94.0°C
Färg Färglös
Densitet 0.7500g/mL, 0.75
Kokpunkt 71.0°C
Flampunkt −19°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)3COC2H5
Brytningsindex 1.3746 to 1.3766
Kvantitet 25 g
Merck Index 15, 3829
Löslighetsinformation Solubility in water: 1.2 g/100mL (20°C).
Formel vikt 102.18
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.