Läs mer
tert-butyletyleter, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11440018
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11440018 5 g 5g
11450018 25 g 25g
11460018 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11440018 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22945.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 637-92-3 | C6H14O | 102.18 g/mol
tert-butyletyleter används som en oxygenat-bensintillsats oxygenate under dess produktion från råolja. Det används som extraktionsmedel i mänsklig urin genom att använda enkelväggiga kolnanorör som adsorbent. Den spelar en viktig roll som bränslekomponent i bensin för att förbättra dess oktantal.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
tert-butyletyleter används som ett oxygenat bensintillsats oxygenate under sin produktion från råolja. Det används som extraktionsmedel i mänsklig urin genom att använda enkelväggiga kolnanorör som adsorbent. Den spelar en viktig roll som bränslekomponent i bensin för att förbättra dess oktantal.
Löslighet
Blandbar med alkohol, etyleter. Något blandbar med vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, neopren, n-butyl och uretan. Det kan reagera med luft och bilda peroxider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 637-92-3
Molekylformel C6H14O
Molekylvikt (g/mol) 102.18
MDL-nummer MFCD00009225
InChI-nyckel NUMQCACRALPSHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl ethyl ether, ethyl tert-butyl ether, etbe, propane, 2-ethoxy-2-methyl, ethyl tert-butyl oxide, ether, tert-butyl ethyl, 2-methyl-2-ethoxypropane, ethyl t-butyl ether, tert-butylethylether, methyl-2-ethoxypropane
PubChem CID 12512
IUPAC-namn 2-etoxi-2-metylpropan
LEDER CCOC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl ethyl ether
Smältpunkt -94°C
Densitet 0.75
Kokpunkt 72°C to 73°C
Flampunkt −19°C (−2°F)
Brytningsindex 1.375
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1179
Beilstein 1731469
Merck Index 14,3774
Löslighetsinformation Miscible with alcohol,ethyl ether. Slightly miscible with water.
Formel vikt 102.18
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • tert-Butyl ethyl ether
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl tert-butyl ether
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.