Läs mer
tert-butyletylmalonat, 95 %
Produktkod. 11413914
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11413914 25 g 25g
11403914 5 g 5g
11423914 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11413914 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11927.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 32864-38-3 | C9H16O4 | 188,223 g/mol
tert-butyletylmalonat används vid framställning av polär esterfunktionaliserad alifatisk polysulfon. Det är också ett användbart reagens för organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
tert-butyletylmalonat används vid framställning av polär esterfunktionaliserad alifatisk polysulfon. Det är också ett användbart reagens för organisk syntes.
Löslighet
Blandbar med de vanligaste lösningsmedlen. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 32864-38-3
Molekylformel C9H16O4
Molekylvikt (g/mol) 188.223
MDL-nummer MFCD00009193
InChI-nyckel OCOBFMZGRJOSOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl ethyl malonate, t-butyl ethyl malonate, propanedioic acid, 1,1-dimethylethyl ethyl ester, 1-tert-butyl 3-ethyl propanedioate, tert-butyl ethyl propanedioate, malonic acid tert-butyl ethyl ester, tert-butyl ethyl propane-1,3-dioate, zlchem 692, acmc-1cjju, 1-tert-butyl ethyl malonate
PubChem CID 96345
IUPAC-namn 3-0-tert-butyl-1-O-etylpropandioat
LEDER CCOC(=O)CC(=O)OC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl ethyl malonate
Densitet 0.994
Kokpunkt 98°C to 100°C (22 mmHg)
Flampunkt 87°C (188°F)
Brytningsindex 1.416
Kvantitet 25 g
Beilstein 1776681
Löslighetsinformation Miscible with most common solvents. Immiscible with water.
Formel vikt 188.22
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.