Läs mer
tert-Butyl(furan-2-yl-methyl)carbamate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-Butyl(furan-2-yl-methyl)carbamate |
| CAS | 178918-29-1 |
| Molekylformel | C10H15NO3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (Furan-2-ylmethyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl [(2-furyl)methyl]carbamate, (2-Furanylmethyl)-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, N-(2-Furanylmethyl)-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15NO3/c1-10(2,3)14-9(12)11-7-8-5-4-6-13-8/h4-6H,7H2,1-3H3,(H,11,12) |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)NCc1occc1 |
| IUPAC-namn | tert-butyl N-(furan-2-ylmethyl)carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 197.23 |
| Formel vikt | 197.1052 |