missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
tert-Butyl Glycidyl Ether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-Butyl Glycidyl Ether |
| CAS | 7665-72-7 |
| Molekylformel | C7H14O2 |
| Kvantitet | 25 mL |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14O2/c1-7(2,3)9-5-6-4-8-6/h6H,4-5H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)(C)OCC1CO1 |
| IUPAC-namn | 2-[(2-methylpropan-2-yl)oxymethyl]oxirane |
| Molekylvikt (g/mol) | 130.18 |
| Formel vikt | 130.0994 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?