Läs mer
tert-Butyl Glycidyl Ether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-Butyl Glycidyl Ether |
| CAS | 7665-72-7 |
| Molekylformel | C7H14O2 |
| Kvantitet | 5 mL |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14O2/c1-7(2,3)9-5-6-4-8-6/h6H,4-5H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)(C)OCC1CO1 |
| IUPAC-namn | 2-[(2-methylpropan-2-yl)oxymethyl]oxirane |
| Molekylvikt (g/mol) | 130.18 |
| Formel vikt | 130.0994 |