missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

tert-Butyl Glycidyl Ether, TRC

Produktkod. 30328190
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30328190 10 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30328190 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA14505310ML

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material tert-Butyl Glycidyl Ether
CAS 7665-72-7
Molekylformel C7H14O2
Kvantitet 10 mL
InChI formel InChI=1S/C7H14O2/c1-7(2,3)9-5-6-4-8-6/h6H,4-5H2,1-3H3
LEDER CC(C)(C)OCC1CO1
IUPAC-namn 2-[(2-methylpropan-2-yl)oxymethyl]oxirane
Molekylvikt (g/mol) 130.18
Formel vikt 130.0994
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.