Läs mer
tert-Butyl glycolate, 94%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15417567
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15417567 1 g 1g
15427567 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15417567 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H35711.03
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50595-15-8
Molekylformel C6H12O3
Molekylvikt (g/mol) 132.16
MDL-nummer MFCD03452739
InChI-nyckel WINGEFIITRDOLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl glycolate, 2-tert-butyl glycolate, 2-t-butyl glycolate, glycolic acid tert-butyl ester, hydroxyacetic acid tert-butyl ester, acetic acid, hydroxy-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl hydroxyacetate, t-butyl 2-hydroxyacetate, tert-butyl2-hydroxyacetate
PubChem CID 11815394
IUPAC-namn tert-butyl-2-hydroxiacetat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl glycolate
Färg Färglös till gul
Linjär formel HOCH2CO2C(CH3)3
Kvantitet 1 g
Formel vikt 132.16
Procent renhet 94%
Fysisk form Lågt smältande fast ämne
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.