Läs mer
tert-Butyl hydrogen malonate, 96%
Produktkod. 11336659
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11336659 5 g 5g
11346659 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11336659 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26223.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 40052-13-9 | C7H12O4 | 160.169 g/mol
tert-butylvätemalonat kan användas vid framställning av dendritiska prekursorer till asymmetriska metanofullerener, hapten-3,6-(O,S-dimetyltiofosforamido)-6-oxohexansyra, hapten-4,3-(O,S-dimetyltiofosforamido)-3-oxopropanosyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar tert-butylvätemalonat kan användas vid framställning av dendritiska prekursorer till asymmetriska metanofullerener, hapten
-3,6-(O,S-dimetyltiofosforamido)-6-oxohexansyra, hapten-4,3-(O,S-dimetyltiofosforamidropanosyra)-3-.
Löslighet
Löslig i etanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 40052-13-9
Molekylformel C7H12O4
Molekylvikt (g/mol) 160.169
MDL-nummer MFCD00191886
InChI-nyckel NGGGZUAEOKRHMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-tert-butoxy-3-oxopropanoic acid, malonic acid mono-tert-butyl ester, mono-tert-butyl malonate, 2-tert-butoxycarbonyl acetic acid, tert-butyl hydrogen malonate, mono-t-butyl malonate, pubchem13754, malonicacidmono-tert-butylester, malonic acid mono t-butyl ester
PubChem CID 545853
IUPAC-namn 3-[(2-metylpropan-2-yl)oxi]-3-oxopropansyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl hydrogen malonate
Smältpunkt 19°C to 20°C
Densitet 1.04
Kokpunkt 90°C (2 mmHg)
Flampunkt 91°C (195°F)
Brytningsindex 1.426
Kvantitet 5 g
Beilstein 1765457
Löslighetsinformation Soluble in ethanol.
Formel vikt 160.17
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.