Läs mer
tert-butylväteftalat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11368215
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11368215 25 g 25g
11358215 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11368215 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08534.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 33693-84-4 | C12H14O4 | 222.24 g/mol
Den finner sin tillämpning i upplösningen och reaktionerna av tertiära alkoholer: 2-fenylbutan-2-ol och 3-metylhexan-3-ol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Den finner sin tillämpning i upplösning och reaktioner av
tertiära alkoholer: 2-fenylbutan-2-ol och 3-metylhexan-3-ol.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33693-84-4
Molekylformel C12H14O4
Molekylvikt (g/mol) 222.24
MDL-nummer MFCD00043711
InChI-nyckel PBUQZKXKYSAJDO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl hydrogen phthalate, 2-tert-butoxycarbonyl benzoic acid, unii-8390xkx0sq, 2-tert-butyl oxycarbonyl benzoic acid, t-monobutyl phthalate, t-butyl hydrogen phthalate, acmc-1ad5b, dsstox_cid_27150, dsstox_rid_82154, dsstox_gsid_47150
PubChem CID 134976
IUPAC-namn 2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonyl]bensoesyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl hydrogen phthalate
Smältpunkt 84°C to 88°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2263386
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 222.24
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.