Läs mer
tert-butylhydroperoxid, 70 % aq. soln.
Produktkod. 11471648
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11471648 2500 mL 2500ml
11451648 100 mL 100ml
11461648 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11471648 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13926.0F
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 75-91-2 | C4H10O2 | 90,122 g/mol
tert-butylhydroperoxid används som initiator för radikalpolymerisation och i olika oxidationsprocesser såsom skarplös epoxidation. Det är involverat i osmiumkatalyserad vicinal hydroxylering av olefiner under alkaliska förhållanden. Dessutom används det vid katalytisk asymmetrisk oxidation av sulfider till sulfoxider med användning av binaftol som ett kiralt hjälpmedel och vid oxidation av dibensotiofener. Det spelar en viktig roll för införandet av peroxigrupper i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
tert-butylhydroperoxid används som initiator för radikalpolymerisation och i olika oxidationsprocesser såsom skarplös epoxidation. Det är involverat i osmiumkatalyserad vicinal hydroxylering av olefiner under alkaliska förhållanden. Dessutom används det vid katalytisk asymmetrisk oxidation av sulfider till sulfoxider med användning av binaftol som ett kiralt hjälpmedel och vid oxidation av dibensotiofener. Det spelar en viktig roll för införandet av peroxigrupper i organisk syntes.
Löslighet Blandbar med
vatten och dietyleter.
Noter
Ljuskänslig. Förvara på sval plats. Inkompatibel med pulverformiga metaller, starka oxidationsmedel, reduktionsmedel, syror, alkalier och tungmetaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-91-2
Molekylformel C4H10O2
Molekylvikt (g/mol) 90.122
MDL-nummer MFCD00002130
InChI-nyckel CIHOLLKRGTVIJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl hydroperoxide, tbhp, t-butyl hydroperoxide, tert-butylhydroperoxide, perbutyl h, t-butylhydroperoxide, cadox tbh, hydroperoxide, 1,1-dimethylethyl, 1,1-dimethylethyl hydroperoxide, terc. butylhydroperoxid
PubChem CID 6410
ChEBI CHEBI:64090
IUPAC-namn 2-hydroperoxi-2-metylpropan
LEDER CC(C)(C)OO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl hydroperoxide
Smältpunkt -3 °C
Densitet 0.937
Kokpunkt 96 °C (dekomposition)
Flampunkt 43 °C (109 °F)
Analysprocentintervall 70 % vattenlösning
Linjär formel (CH3)3COOH
Brytningsindex 1.387
Kvantitet 2500 mL
UN-nummer UN3109
Beilstein 1098280
Merck Index 14,1570
Löslighetsinformation Blandbar med vatten och dietyleter.
Formel vikt 90.12
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 70% aq. soln.
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.