Läs mer
tert-Butyl hydroperoxide, 70% aq. soln.
Produktkod. p-7021545
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2500ml
500ml
Produktkod. 11451648
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13926.AE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 75-91-2 | C4H10O2 | 90.122 g/mol
tert-butylhydroperoxid används som initiator för radikalpolymerisation och i olika oxidationsprocesser såsom skarplös epoxidation. Det är involverat i osmiumkatalyserad vicinal hydroxylering av olefiner under alkaliska förhållanden. Dessutom används det vid katalytisk asymmetrisk oxidation av sulfider till sulfoxider med användning av binaftol som ett kiralt hjälpmedel och vid oxidation av dibensotiofener. Det spelar en viktig roll för införandet av peroxigrupper i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
tert-butylhydroperoxid används som initiator för radikalpolymerisation och i olika oxidationsprocesser såsom skarplös epoxidation. Det är involverat i osmiumkatalyserad vicinal hydroxylering av olefiner under alkaliska förhållanden. Dessutom används det vid katalytisk asymmetrisk oxidation av sulfider till sulfoxider med användning av binaftol som ett kiralt hjälpmedel och vid oxidation av dibensotiofener. Det spelar en viktig roll för införandet av peroxigrupper i organisk syntes.
Löslighet Blandbar med
vatten och dietyleter.
Noter
Ljuskänslig. Förvara på sval plats. Inkompatibel med pulverformiga metaller, starka oxidationsmedel, reduktionsmedel, syror, alkalier och tungmetaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-91-2
Molekylformel C4H10O2
Molekylvikt (g/mol) 90.122
MDL-nummer MFCD00002130
InChI-nyckel CIHOLLKRGTVIJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl hydroperoxide, tbhp, t-butyl hydroperoxide, tert-butylhydroperoxide, perbutyl h, t-butylhydroperoxide, cadox tbh, hydroperoxide, 1,1-dimethylethyl, 1,1-dimethylethyl hydroperoxide, terc. butylhydroperoxid
PubChem CID 6410
ChEBI CHEBI:64090
IUPAC-namn 2-hydroperoxi-2-metylpropan
LEDER CC(C)(C)OO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl hydroperoxide
Smältpunkt -3°C
Densitet 0.937
Kokpunkt 96°C (decomposition)
Flampunkt 43°C (109°F)
Analysprocentintervall 70% Aqueous Solution
Linjär formel (CH3)3COOH
Brytningsindex 1.387
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN3109
Beilstein 1098280
Merck Index 14,1570
Löslighetsinformation Miscible with water and diethyl ether.
Formel vikt 90.12
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 70% aq. soln.
Visa mer Visa mindre
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.