Läs mer
tert-butylhydroperoxid, 70 % lösning i vatten
Produktkod. 10703571 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
250 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Förpackning:
Plastburk
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
10kg
2.5kg
250g
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10703571 5 g Plastflaska 5g
10266090 250 g Plastflaska 250g
10347360 500 g Plastflaska 500g
10649103 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
11914761 10 kg Plastburk 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10703571 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 180340050
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 75-91-2 | C4H10O2 | 90,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-91-2 , 7732-18-5
Molekylformel C4H10O2
Molekylvikt (g/mol) 90.12
InChI-nyckel CIHOLLKRGTVIJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl hydroperoxide, tbhp, t-butyl hydroperoxide, tert-butylhydroperoxide, perbutyl h, t-butylhydroperoxide, cadox tbh, hydroperoxide, 1,1-dimethylethyl, 1,1-dimethylethyl hydroperoxide, terc. butylhydroperoxid
PubChem CID 6410
ChEBI CHEBI:64090
IUPAC-namn 2-hydroperoxi-2-metylpropan
LEDER CC(C)(C)OO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl hydroperoxide
Smältpunkt -2,8 °C
Färg Färglös
Densitet 0.9400g/mL, 0.94
Kokpunkt 37,0 °C (15,0 mmHg)
Flampunkt 43 °C
Förpackning Plastflaska
Linjär formel (CH3)3COOH
Brytningsindex 1,3860 till 1,3880
Kvantitet 5 g
Beilstein 01,IV,1616
Fieser 01,88; 02,49; 03,37; 05,75; 06,81; 07,43; 08,62; 09,78; 10,64; 11,91; 12,88; 14,60; 15,55; 16,53; 17,56
Merck Index 15,1573
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: blandbar. Andra lösligheter: lösliga i hydroxidlösningar, lösliga i de vanligaste organiska lösningsmedelen
Viskositet 4,1 mPa (20 °C)
Formel vikt 90.12
Fysisk form Vätska
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • tert-Butyl hydroperoxide, 70% solution in water
Avvertenza
  • Fara
Categoria di pericolo
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Organisk peroxid Vrsta E och F
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H242-Brandfarligt vid uppvärmning.
Consigli di prudenza
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.