Läs mer
tert-Butyl(icos-9-yn-1-yloxy)dimethylsilane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-Butyl(icos-9-yn-1-yloxy)dimethylsilane |
| Analyt- eller komponentnamn | tert-Butyl(icos-9-yn-1-yloxy)dimethylsilane |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C26 H52 O Si |
| InChI formel | InChI=1S/C26H52OSi/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-27-28(5,6)26(2,3)4/h7-15,18-25H2,1-6H3 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CCCCCCCCCCC#CCCCCCCCCO[Si](C)(C)C(C)(C)C |
| IUPAC-namn | tert-butyl-icos-9-ynoxy-dimethylsilane |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Molekylvikt (g/mol) | 408.776 |
| Visa mer |