Läs mer
tert-Butyl isocyanate, 97%
Produktkod. 10461094 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10461094 5 g Glass bottle 5g
1 options
Produktkod. 10461094 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 162960050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 1609-86-5 | C5H9NO | 99.133 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl isocyanate
CAS 1609-86-5
Densitet 0.8440g/mL
Kokpunkt 84.0°C
Flampunkt −4°C
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C5H9NO
Linjär formel (CH3)3CNCO
Kvantitet 5 g
Synonym tert-butyl isocyanate, tert-butylisocyanate, propane, 2-isocyanato-2-methyl, t-butyl isocyanate, t-butylisocyanate, unii-2rhq1bs36d, 2-isocyanato-2-methyl-propane, isocyanic acid, tert-butyl ester, 2rhq1bs36d, 1,1-dimethylethyl isocyanate
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts.
InChI-nyckel MGOLNIXAPIAKFM-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)(C)N=C=O
IUPAC-namn 2-isocyanato-2-methylpropane
Molekylvikt (g/mol) 99.133
PubChem CID 62412
Formel vikt 99.13
Procent renhet ≥96.0% (GC)
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • tert-Butyl isocyanate
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Hazard Statement
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.