Läs mer
tert-Butyl isocyanide, 98%
Produktkod. 11309685
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11309685 5 g 5g
11399675 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11309685 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19747.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7188-38-7 | C5H9N | 83.134 g/mol
tert-butylisocyanid används i ett tennfritt förfarande för alkylradikalreaktioner i närvaro av en friradikalinitiator. Det är en användbar mellanprodukt i flerkomponentreaktioner. Det används också vid syntes av kumariner, 4H-kromener, isoxazoliner och för att fånga in 2-cyklopropyliden-1,3-dioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
tert-butylisocyanid används i ett tennfritt förfarande för alkylradikalreaktioner i närvaro av en friradikalinitiator. Det är en användbar mellanprodukt i flerkomponentreaktioner. Det används också vid syntes av kumariner, 4H-kromener, isoxazoliner och för att fånga in 2-cyklopropyliden-1,3-dioner.
Löslighet Löslig i organiska
lösningsmedel som etanol, metanol, eter, toluen och diklormetan.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7188-38-7
Molekylformel C5H9N
Molekylvikt (g/mol) 83.134
MDL-nummer MFCD00000002
InChI-nyckel FAGLEPBREOXSAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl isocyanide, tert-butylisocyanide, t-butylisonitrile, tert-butylisonitrile, tbin, propane, 2-isocyano-2-methyl, 2-methyl-2-isocyanopropane, 2-methylpropyl isocyanide, t-butyl isocyanide, 2-isocyano-2-methyl-propane
PubChem CID 23577
IUPAC-namn 2-isocyano-2-metylpropan
LEDER CC(C)(C)[N+]#[C-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl isocyanide
Densitet 0.735
Kokpunkt 90°C to 92°C
Flampunkt −2°C (28°F)
Odör Stench
Brytningsindex 1.3755
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1992
Beilstein 1903156
Löslighetsinformation Soluble in organic solvents such as ethanol,methanol,ether,toluene and dichloromethane.
Formel vikt 83.13
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.