Läs mer
tert-butylisocyanid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-Butyl Isocyanide |
| CAS | 7188-38-7 |
| Molekylformel | C5H9N |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 1,1-Dimethylethyl Isocyanide, 1-tert-Butylisonitrile, 2-Isocyano-2-methylpropane, t-Butylisocyanide, t-Butylisonitrile, tert-Butylisonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9N/c1-5(2,3)6-4/h1-3H3 |
| LEDER | [C-]#[N+]C(C)(C)C |
| IUPAC-namn | 2-isocyano-2-metylpropan |
| Molekylvikt (g/mol) | 83.13 |
| Formel vikt | 83.0735 |