Läs mer
tert-butylisocyanid, TRC
Produktkod. 30333159
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30333159 5 g
1 options
Produktkod. 30333159 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6898205G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl Isocyanide
CAS 7188-38-7
Molekylformel C5H9N
Kvantitet 5 g
Synonym 1,1-Dimethylethyl Isocyanide, 1-tert-Butylisonitrile, 2-Isocyano-2-methylpropane, t-Butylisocyanide, t-Butylisonitrile, tert-Butylisonitrile
InChI formel InChI=1S/C5H9N/c1-5(2,3)6-4/h1-3H3
LEDER [C-]#[N+]C(C)(C)C
IUPAC-namn 2-isocyano-2-metylpropan
Molekylvikt (g/mol) 83.13
Formel vikt 83.0735