missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
tert-Butyl Isopropyl Ether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-Butyl Isopropyl Ether |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16O/c1-6(2)8-7(3,4)5/h6H,1-5H3 |
| Formel vikt | 116.1201 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?