Läs mer
tert-butylisotiocyanat, 97 %
Produktkod. 11347785
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11347785 5 g 5g
11357785 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11347785 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02668.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 590-42-1 | C5H9NS | 115,19 g/mol
tert-Butylisotiocyanat är ett verktyg för modifiering av porstorlekarna på det översta lagret av heterostrukturerade ytmonterade metallorganiska ramverk.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar tert-Butylisotiocyanat är ett verktyg för
modifiering av porstorlekarna på det översta lagret av heterostrukturerade ytmonterade metallorganiska ramverk.
Löslighet Reagerar med
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara under torr inert gas. Inkompatibel med aminer, alkoholer och vatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 590-42-1
Molekylformel C5H9NS
Molekylvikt (g/mol) 115.19
MDL-nummer MFCD00004816
InChI-nyckel ZFWFRTVIIMTOLY-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl isothiocyanate, t-butyl isothiocyanate, propane, 2-isothiocyanato-2-methyl, tert-butylisothiocyanate, tert.-butyl isothiocyanate, 2-isothiocyanato-2-methyl-propane, tert butyl isothiocyanate, tert-butyliso thiocyanate, butyl isothiocyanate, tert, t-butylisothiocyanate
PubChem CID 11544
IUPAC-namn 2-isotiocyanato-2-metylpropan
LEDER CC(C)(C)N=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl isothiocyanate
Smältpunkt 10°C to 12°C
Densitet 0.908
Kokpunkt 141°C to 145°C
Flampunkt 38°C (100°F)
Odör Pungent
Brytningsindex 1.481
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2929
Beilstein 1361854
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 115.2
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.