Läs mer
tert-butylisotiocyanat, 97 %
Produktkod. 11357785
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11357785 25 g 25g
11347785 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11357785 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02668.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
CAS: 590-42-1 | C5H9NS | 115,19 g/mol
tert-Butylisotiocyanat är ett verktyg för modifiering av porstorlekarna på det översta lagret av heterostrukturerade ytmonterade metallorganiska ramverk.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar tert-Butylisotiocyanat är ett verktyg för
modifiering av porstorlekarna på det översta lagret av heterostrukturerade ytmonterade metallorganiska ramverk.
Löslighet Reagerar med
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara under torr inert gas. Inkompatibel med aminer, alkoholer och vatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 590-42-1
Molekylformel C5H9NS
Molekylvikt (g/mol) 115.19
MDL-nummer MFCD00004816
InChI-nyckel ZFWFRTVIIMTOLY-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl isothiocyanate, t-butyl isothiocyanate, propane, 2-isothiocyanato-2-methyl, tert-butylisothiocyanate, tert.-butyl isothiocyanate, 2-isothiocyanato-2-methyl-propane, tert butyl isothiocyanate, tert-butyliso thiocyanate, butyl isothiocyanate, tert, t-butylisothiocyanate
PubChem CID 11544
IUPAC-namn 2-isotiocyanato-2-metylpropan
LEDER CC(C)(C)N=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl isothiocyanate
Smältpunkt 10 °C till 12 °C
Densitet 0.908
Kokpunkt 141 °C till 145 °C
Flampunkt 38 °C (100 °F)
Odör Stickande lukt
Brytningsindex 1.481
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2929
Beilstein 1361854
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Reagerar med vatten.
Formel vikt 115.2
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • tert-Butyl isothiocyanate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H331-Giftigt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: tert-Butyl isothiocyanate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.