Läs mer
tert-Butyl Methyl-d3 Ether, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-Butyl Methyl-d3 Ether |
| CAS | 29366-08-3 |
| Molekylformel | C5 D3 H9 O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Methyl-tert-Butyl Ether D3, Ether, tert-butyl methyl-d3 (8 CI), 2-(Methoxy-d3)-2-methylpropane, Methyl-d3 tert-butyl ether |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3/i4D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])OC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | 2-methyl-2-(trideuteriomethoxy)propane |
| Molekylvikt (g/mol) | 91.167 |
| Formel vikt | 91.108 g/mol |
| Visa mer |