missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
tert-Butyl Methyl-d3 Ether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-Butyl Methyl-d3 Ether |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3/i4D3 |
| Formel vikt | 91.108 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?