missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

tert-Butyl Methyl-d3 Ether, TRC

Produktkod. 30337839
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30337839 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30337839 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB69337150MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material tert-Butyl Methyl-d3 Ether
CAS 29366-08-3
Molekylformel C5 D3 H9 O
Kvantitet 50 mg
Synonym Methyl-tert-Butyl Ether D3, Ether, tert-butyl methyl-d3 (8CI), 2-(Methoxy-d3)-2-methylpropane, Methyl-d3 tert-butyl ether
InChI formel InChI=1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3/i4D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])OC(C)(C)C
IUPAC-namn 2-methyl-2-(trideuteriomethoxy)propane
Molekylvikt (g/mol) 91.167
Formel vikt 91.108
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.