Läs mer
Tert-Butyl Methyl Ether, 98%, Reagent Grade, Honeywell™
Produktkod. 15643640 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15643640 1 L Glass Bottle 1 L
1 options
Produktkod. 15643640 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 3201961L
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reagent Grade, 98%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tert-Butyl Methyl Ether
CAS 1634-04-4
Densitet 0.74g/mL at 25°C
Kvantitet 1 L
Explosionsgräns 0.151
Flampunkt −33°C (−27.4°F)
Tändpunkt 705°F
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C5H12O
Linjär formel (CH3)3COCH3
Ångtryck 4.05psi (20°C)
MDL-nummer MFCD00008812
UN-nummer UN2398
Beilstein 1730942
Synonym tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
InChI-nyckel BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)(C)OC
IUPAC-namn 2-methoxy-2-methylpropane
Molekylvikt (g/mol) 88.15
PubChem CID 15413
ChEBI CHEBI:27642
Formel vikt 88.15g/mol
Procent renhet 98%
Kvalitet Reagent