Läs mer
tert-butylmetyleter, 99,8 %, för spektroskopi ACS, uppfyller kraven i Reag.Ph.Eur., Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10172964 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10172964 2.5 L Glasflaska 2.5 L
1 options
Produktkod. 10172964 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 428010025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1495.00 SEK
    1446.63 SEK / 2.5 L
    Save 48.37 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
CAS: 1634-04-4 | C5H12O | 88.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
för UV/VIS-spektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl methyl ether
Smältpunkt -110,0 °C
Namnnotering För spektroskopi
Abs. 1 cm cell vs HPLC-klassat vatten, 0,097 max vid 255 nm, 0,009 max vid 280 nm, 1 cm cell vs HPLC-klassat vatten vid 0 nm
CAS 1634-04-4
Färg Färglös
Densitet 0.7404g/mL, 0.7404
Kvantitet 2.5 L
Flampunkt −28 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1,3675 till 1,3695
Rester efter avdunstning 0,0003% max.
Analysprocentintervall 99,75% min (GC)
Molekylformel C5H12O
Linjär formel (CH3)3COCH3
MDL-nummer MFCD00008812
Viskositet 0,36 mPa (20 °C)
UN-nummer 2398
Vatten 0,02% max.
Merck Index 15, 6106
Synonym tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
Kokpunkt 54,0 °C till 56,0 °C
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 51 g/L (20 °C). Andra lösligheter: blandbar med de flesta organiska lösningsmedel, instabil i sura lösningar, vatteninnehåll i metyl-t-butyleter: 1,5g/100g
InChI-nyckel BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)(C)OC
IUPAC-namn 2-metoxi-2-metylpropan
Molekylvikt (g/mol) 88.15
PubChem CID 15413
ChEBI CHEBI:27642
Formel vikt 88.15
Procent renhet 99.8%
Kvalitet Spektroskopi
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • tert-Butyl methyl ether
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/och tvål.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.