Läs mer
tert-Butyl methyl ether, 99.9%, extra pure
Produktkod. 10552354 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
Glasflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10552354 10 L Plasttrumma 10 L
10474622 1 L Glasflaska -
10062202 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10552354 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 378720100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1634-04-4 | C5H12O | 88.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1634-04-4
Molekylformel C5H12O
Molekylvikt (g/mol) 88.15
MDL-nummer MFCD00008812
InChI-nyckel BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
PubChem CID 15413
ChEBI CHEBI:27642
IUPAC-namn 2-metoxi-2-metylpropan
LEDER CC(C)(C)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl methyl ether
Smältpunkt -110.0°C
Densitet 0.7404g/mL, 0.7404
Kvantitet 10 L
Flampunkt −28°C
Förpackning Plasttrumma
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.3675 to 1.3695
Rester efter avdunstning 1mg/100mL max.
Analysprocentintervall 99.9%
Linjär formel (CH3)3COCH3
Viskositet 0.36 mPa.s (20°C)
Vatten 0.01% max.
Kokpunkt 54.0°C to 56.0°C
Löslighetsinformation Solubility in water: 51g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most organic solvents, unstable in acid solutions, soly of water in methyl-t-butyl ether : 1,5g/100g
Formel vikt 88.15
Procent renhet 99.9%
Kvalitet Extra ren
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.