Läs mer
Tert-Butyl Methyl Ether, ≥99%, Honeywell™ Riedel-de-Haën™ CHROMASOLV™
Produktkod. 15681740
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15681740 1 L Glass Bottle 1 L
1 options
Produktkod. 15681740 Leverantör Honeywell-Riedel-de Haen Leverantörsnummer 202571L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CHROMASOLV™, for pesticide residue analysis,≥99.0%
  • For gas chromatography (GC)
  • Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC
  • Non-volatile matter and water content are specified for each solvent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tert-Butyl Methyl Ether
CAS 1634-04-4
Densitet 0.74g/mL at 25°C
Kvantitet 1 L
Explosionsgräns 0.151
Flampunkt −33°C (−27.4°F)
Tändpunkt 705°F
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C5H12O
Linjär formel (CH3)3COCH3
MDL-nummer MFCD00008812
UN-nummer UN2398
Beilstein 1730942
Synonym tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
InChI-nyckel BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)(C)OC
IUPAC-namn 2-methoxy-2-methylpropane
Molekylvikt (g/mol) 88.15
PubChem CID 15413
ChEBI CHEBI:27642
Formel vikt 88.15g/mol
Procent renhet ≥99.0%
Kvalitet CHROMASOLV