Läs mer
tert-butylmetyleter, 99 %
Produktkod. 11328905
Change view
Kvantitet:
500 mL
1000 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11328905 500 mL 500ml
11338905 1000 mL 1 L
11348905 2500 mL 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11328905 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14030.AP
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1634-04-4 | C5H12O | 88,15 g/mol
Används som kromatografilösningsmedel. Fungerar som en bränslekomponent i bränsle för bensinmotorer. De höjer syrehalten i bensin (oxygenater).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Används som kromatografilösningsmedel. Fungerar som en bränslekomponent i bränsle för bensinmotorer. De höjer syrehalten i bensin (oxygenater).
Löslighet
Blandbar med etanol och etyleter. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt och välventilerat. Det är hygroskopiskt till sin natur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
Molekylformel C5H12O
Molekylvikt (g/mol) 88.15
MDL-nummer MFCD00008812
InChI-nyckel BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
PubChem CID 15413
ChEBI CHEBI:27642
IUPAC-namn 2-metoxi-2-metylpropan
LEDER CC(C)(C)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl methyl ether
Smältpunkt -109°C
Densitet 0.742
Kvantitet 500 mL
Flampunkt −25°C (−13°F)
Odör Mild
Brytningsindex 1.369
UN-nummer UN2350
Merck Index 146032
Kokpunkt 55°C to 56°C
Löslighetsinformation Miscible with ethanol and ethyl ether. Immiscible with water.
Formel vikt 88.15
Procent renhet 0.99
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.