Läs mer
tert-butylmetyleter, ACS-reagens
Produktkod. 11984701 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11984701 2.5 L 2.5 L
11974701 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11984701 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 447470025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1185.00 SEK
    1028.65 SEK / 2.5 L
    Save 156.35 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1634-04-4 | C5H12O | 88,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1634-04-4
Molekylformel C5H12O
Molekylvikt (g/mol) 88.15
InChI-nyckel BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn 2-metoxi-2-metylpropan
LEDER COC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl methyl ether
Smältpunkt -110,0 °C
Densitet 0.7404 g/mL, 0.7404
Kvantitet 2.5 L
Flampunkt -28 °C
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,3675 till 1,3695
Linjär formel (CH3)3COCH3
Viskositet 0,36 mPa (20 °C)
Merck Index 15, 6106
Kokpunkt 54,0 °C till 56,0 °C
Löslighetsinformation Löslighet i vattenlösning: 51 g/L (20 °C). Övriga lösligheter: blandbar med de flesta organiska lösningsmedel, instabil i sura lösningar, löslighet för vatten i metyl-tert-butyleter: 1,5 g/100 g
Formel vikt 88.15
Kvalitet ACS
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • tert-Butyl methyl ether
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl tert-butyl ether
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.