Läs mer
tert-butylmetyleter, för analys
Produktkod. 10433735 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10433735 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10197343 1 L Glasflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10433735 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 390480025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1480.00 SEK
    1435.50 SEK / 2.5 L
    Save 44.50 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
CAS: 1634-04-4 | C5H12O | 88,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1634-04-4
Molekylformel C5H12O
Molekylvikt (g/mol) 88.15
MDL-nummer MFCD00008812
InChI-nyckel BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
PubChem CID 15413
ChEBI CHEBI:27642
IUPAC-namn 2-metoxi-2-metylpropan
LEDER CC(C)(C)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl methyl ether
Smältpunkt -110,0 °C
Färg Färglös
Aciditet 0,0005 meq/g max.
Densitet 0.7404g/mL, 0.7404
Kvantitet 2.5 L
Flampunkt −28 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1,3675 till 1,3695
Rester efter avdunstning 0,005% max.
Linjär formel (CH3)3COCH3
Viskositet 0,36 mPa (20 °C)
Vatten 0,05% max.
Merck Index 15, 6106
Kokpunkt 54,0 °C till 56,0 °C
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 51 g/L (20 °C). Andra lösligheter: blandbar med de flesta organiska lösningsmedel, instabil i sura lösningar, vatteninnehåll i metyl-t-butyleter: 1,5g/100g
Formel vikt 88.15
Procent renhet ≥99.5%
Kvalitet Analytisk
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • tert-Butyl methyl ether
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.